Print…
Fluoresceína 95% (conteúdo de corante), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Atenção
Sinônimos: 3',6'-Dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, 2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
F2456-100G F2456-500G
F2456-100GEA 71.1 EUR
F2456-100G F2456-500G
Fluoresceína 95% (conteúdo de corante), Sigma-Aldrich®
Fluoresceína
Fórmula: C₂₀H₁₂O₅
Ponto de Fusão: 320 °C (literatura)
Temperatura de Armazenamento: Room Temperature
Número MDL : MFCD00005050
Número CAS: 2321-07-5
EINECS: 219-031-8
Merck Index: 13,04185
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b0e97bec9c9f44dd58e1cd0ca79d7e94c3ba82d&vid=a29b350acb5fd71b32a30baa408af54494e42d59&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Orange to red-brown or maroon powder
Infrared Spectrum Conforms to structure and standard.
UV-Visible Spectrum 0.003 g/L, 0.01 N NaOH
E(490 +/- 2 Nm) = >70,000
E(284 +/- 2 Nm) = >12,000
E(238 +/- 2 Nm) = >39,000
Titration 94.5%-105.5% (With NaOH)
Solubility 1 mg/ml 1 N NaOH; Clear orange-green to orange brown solution