Print…
Xanthydrol 97+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
271520050 271520250
ACRO271520050EA 63.8 EUR
ACRO271520050 ACRO271520250
Xanthydrol 97+%
Xanthydrol
Fórmula: C₁₃H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 338 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 124…127 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005057
Número CAS: 90-46-0
EINECS: 201-996-1
Encomendar
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 126 °C
HPLC ≥97.0 %