Print…
Dibenzofurano para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Dibenzo[b,d]furan
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20408.0005 8.20408.0250
8.20408.0005EA 25.8 EUR
8.20408.0005 8.20408.0250
Dibenzofurano para síntese, Sigma-Aldrich®
Dibenzofurano
Fórmula: C₁₂H₈O
Ponto de ebulição: 285 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 79…82 °C
Densidade: 0,966 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004968
Número CAS: 132-64-9
EINECS: 205-071-3
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 79 - 82 °C
Molar Mass 168.19 g/mol
Boiling Point 287 - 289 °C
Flash Point 148 °C
Density 1.3 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Diphenylene oxide
Hill Formula C12H8O