Dibenzofurano ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Dibenzo[b,d]furan
A16521.14
A16521.18
A16521.22
A16521.14EA
69.6
EUR
A16521.14
A16521.18
A16521.22
Dibenzofurano ≥98%
Dibenzofurano
Purity: 98%
CAS No.: 132-64-9
Molecular Formula: C12H8O
Formula Weight: 168.20
Flash Point: 130°(266°F)
Melting Point: 78-83°
Boiling Point: 287-289°
Beilstein Reference: 121100
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00004968
Fórmula:
C₁₂H₈O Ponto de ebulição: 287…289 °C Ponto de Fusão: 78…83 °C Densidade: 1,3 Ponto de Inflamação: 130 °C (266 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004968 Número CAS: 132-64-9 EINECS: 205-071-3 ADR: 9,III |