1,4-Dihydroxy-9,10-anthraquinone 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A11010.0B
A11010.30
A11010.0BEA
130
EUR
A11010.0B
A11010.30
1,4-Dihydroxy-9,10-anthraquinone 95%
1,4-Dihydroxy-9,10-anthraquinone
Purity: 95%
CAS No.: 81-64-1
Molecular Formula: C14H8O4
Formula Weight: 240.21
Flash Point: 222°(431°F)
Melting Point: 195-198°
Boiling Point: ca 450°
Beilstein Reference: 1914036
Merck Reference: 14,8064
MDL No.: MFCD00001209
Fórmula:
C₁₄H₈O₄ Ponto de ebulição: ∼450 °C Ponto de Fusão: 195…198 °C Densidade: 1,278 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 222 °C (431 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001209 Número CAS: 81-64-1 EINECS: 201-368-7 Merck Index: 14,8064 |