Print…
1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Dantron, Danthron, 1,8-Dihydroxyanthraquinone
A12001.22 A12001.36
A12001.22EA 53.5 EUR
A12001.22 A12001.36
1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone 95%
1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone
Purity: 95% CAS No.: 117-10-2 Molecular Formula: C14H8O4 Formula Weight: 240.21 Melting Point: 191-193° subl. Beilstein Reference: 2054727 Merck Reference: 14,2815 MDL No.: MFCD00001211
Fórmula: C₁₄H₈O₄
Peso Molecular: 240.22 g/mol
Ponto de Fusão: 193…196 °C (sublimação)
Densidade: 1.537 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >200 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001211
Número CAS: 117-10-2
EINECS: 204-173-5
Merck Index: 13,02841