Print…
1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
114830050 114831000 114835000
ACRO114830050EA 29.4 EUR
ACRO114830050 ACRO114831000 ACRO114835000
1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone 95%
1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone
Fórmula: C₁₄H₈O₄
Ponto de Fusão: 190…195 °C
Densidade: 1,537 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >200 °C
Número MDL : MFCD00001211
Número CAS: 117-10-2
EINECS: 204-173-5
Merck Index: 13,02841
Encomendar
Appearance Yellow-green to orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 190 to 195 °C
HPLC ≥94 %