Print…
1,4-Diamino-9,10-anthraquinone para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.42128.0025 8.42128.0100
8.42128.0025EA 54.4 EUR
8.42128.0025 8.42128.0100
1,4-Diamino-9,10-anthraquinone para síntese, Sigma-Aldrich®
1,4-Diamino-9,10-anthraquinone
Fórmula: C₁₄H₁₀N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001224
Número CAS: 128-95-0
EINECS: 204-922-6