Print…
1,5-Diamino-9,10-anthraquinone ≥90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A18840.22 A18840.14
A18840.22EA 247 EUR
A18840.22 A18840.14
1,5-Diamino-9,10-anthraquinone ≥90%
1,5-Diamino-9,10-anthraquinone
Purity: 97% CAS No.: 129-44-2 Molecular Formula: C14H10N2O2 Formula Weight: 238.25 Odour: Odourless Melting Point: ca 320° dec. MDL No.: MFCD00001226
Fórmula: C₁₄H₁₀N₂O₂
Ponto de Fusão: ∼ 320 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001226
Número CAS: 129-44-2
EINECS: 204-947-2