Print…
9,10-Anthraquinone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Anthracene-9,10-dione, Anthraquinone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
A90004-250G A90004-50G
SIALA90004-250GEA 32.4 EUR
SIALA90004-250G SIALA90004-50G
9,10-Anthraquinone, Sigma-Aldrich®
9,10-Anthraquinone
Fórmula: C₁₄H₈O₂
Ponto de ebulição: 380 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 165…169 °C
Densidade: 1,419…1.438 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 185 °C
Número MDL : MFCD00001188
Número CAS: 84-65-1
EINECS: 201-549-0
Merck Index: 13,00692