Print…
9,10-Anthraquinone 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Anthracene-9,10-dione, Anthraquinone
104930010 104932500 104930500
104930010.EA 99.4 EUR
104930010. 104932500. 104930500.
9,10-Anthraquinone 98%
9,10-Anthraquinone
Fórmula: C₁₄H₈O₂
Ponto de ebulição: 379…381 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 283…288 °C
Densidade: 1,419 to 1.438 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 185 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001188
Número CAS: 84-65-1
EINECS: 201-549-0
Merck Index: 13,00692
Encomendar
Appearance Yellow-green to tan to khaki Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 283 to 288 °C
HPLC ≥97.5 %