Print…
9,10-Phenanthrenequinone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
156507-25G 156507-5G
SIAL156507-25GEA 237 EUR
SIAL156507-25G SIAL156507-5G
9,10-Phenanthrenequinone, Sigma-Aldrich®
9,10-Phenanthrenequinone
Fórmula: C₁₄H₈O₂
Ponto de ebulição: 360 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 203…206 °C
Densidade: 1,4045 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001163
Número CAS: 84-11-7
EINECS: 201-515-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,07355