Print…
9,10-Phenanthrenequinone para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.07564.0025 8.07564.0100
8.07564.0025EA 80.9 EUR
8.07564.0025 8.07564.0100
9,10-Phenanthrenequinone para síntese, Sigma-Aldrich®
9,10-Phenanthrenequinone
Fórmula: C₁₄H₈O₂
Ponto de ebulição: 360 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 203…206 °C
Densidade: 1,4045 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001163
Número CAS: 84-11-7
EINECS: 201-515-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,07355
Encomendar
Solubility 7.5 mg/l (25 °C)
Melting Point 203 - 206 °C
Molar Mass 208.21 g/mol
Bulk Density 350 kg/m3
Boiling Point 360 °C
Flash Point 245 °C
Ignition Point 630 °C DIN 51794