Dibenzosuberone ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 97%
CAS No.: 1210-35-1
Molecular Formula: C15H12O
Formula Weight: 208.26
Flash Point: 200°(392°F)
Refractive Index: 1.6340
Melting Point: 32-34°
Boiling Point: 147-149°/0.3mm
Beilstein Reference: 1454355
MDL No.: MFCD00003587
Fórmula:
C₁₅H₁₂O Ponto de ebulição: 147…149 °C (0,3 mmHg) Ponto de Fusão: 32…34 °C Densidade: 1,156 Ponto de Inflamação: 200 °C (392 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003587 Número CAS: 1210-35-1 EINECS: 214-912-3 |