Print…
1,8-Dichloro-9,10-anthraquinone 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B23421.14 B23421.22 B23421.36
B23421.14EA 48.2 EUR
B23421.14 B23421.22 B23421.36
1,8-Dichloro-9,10-anthraquinone 96%
1,8-Dichloro-9,10-anthraquinone
Purity: 96% CAS No.: 82-43-9 Molecular Formula: C14H6Cl2O2 Formula Weight: 277.11 Melting Point: 201-203° MDL No.: MFCD00001191
Fórmula: C₁₄H₆Cl₂O₂
Ponto de Fusão: 201…203 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001191
Número CAS: 82-43-9
EINECS: 201-420-9