2,7-Dibromo-9-fluorenona 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H25919.06
H25919.03
H25919.06EA
114
EUR
H25919.06
H25919.03
2,7-Dibromo-9-fluorenona 96%
2,7-Dibromo-9-fluorenona
Purity: 96%
CAS No.: 14348-75-5
Molecular Formula: C13H6Br2O
Formula Weight: 337.99
Melting Point: 195-196°
MDL No.: MFCD00010790
Fórmula:
C₁₃H₆Br₂O Ponto de Fusão: 195…196 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010790 Número CAS: 14348-75-5 |