Print…
2,7-Dibromofluorene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
342297-25G 342297-5G
SIAL342297-25GEA 287 EUR
SIAL342297-25G SIAL342297-5G
2,7-Dibromofluorene, Sigma-Aldrich®
2,7-Dibromofluorene
Fórmula: C₁₃H₈Br₂
Número MDL : MFCD00019048
Número CAS: 16433-88-8