Print…
4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabiciclo[8.8.8]hexacosano ([2.2.2]Cryptand, Kryptofix® 222) ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
H0932-1G H0932-5G
TCIAH0932-1GEA 165 EUR
TCIAH0932-1G TCIAH0932-5G
4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabiciclo[8.8.8]hexacosano ([2.2.2]Cryptand, Kryptofix® 222) ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabiciclo[8.8.8]hexacosano ([2.2.2]Cryptand, Kryptofix® 222)
Fórmula: C₁₈H₃₆N₂O₆
Ponto de Fusão: 69…71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005111
Número CAS: 23978-09-8
EINECS: 245-962-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=627808df510fd38a0347cc5684ffb863770074ef&vid=627808df510fd38a0347cc5684ffb863770074ef&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C