Print…
1,3-Dimethylbarbituric acid para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.42116.0005 8.42116.0100
8.42116.0005EA 48.9 EUR
8.42116.0005 8.42116.0100
1,3-Dimethylbarbituric acid para síntese, Sigma-Aldrich®
1,3-Dimethylbarbituric acid
Fórmula: C₆H₈N₂O₃
Peso Molecular: 156.14 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006675
Número CAS: 769-42-6
EINECS: 212-211-7
Encomendar
Solubility 60 g/l (20 °C)
Melting Point 120 - 124 °C
Molar Mass 156.14 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
pH 2.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)