Print…
1-Methylpiperazine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
130001-100G 130001-500G 130001-5G
SIAL130001-100GEA 74.8 EUR
SIAL130001-100G SIAL130001-500G SIAL130001-5G
1-Methylpiperazine, Sigma-Aldrich®
1-Methylpiperazine
Fórmula: C₅H₁₂N₂
Ponto de ebulição: 138 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –6 °C
Densidade: 0,9085 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 34 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005966
Número CAS: 109-01-3
EINECS: 203-639-5
UN: 2734
ADR: 8,II