Print…
1-Ethylpiperazine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
415308-50ML 415308-250ML
SIAL415308-50MLEA 52.8 EUR
SIAL415308-50ML SIAL415308-250ML
1-Ethylpiperazine, Sigma-Aldrich®
1-Ethylpiperazine
Fórmula: C₆H₁₄N₂
Ponto de ebulição: 157 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –60 °C
Densidade: 0,8989 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00059912
Número CAS: 5308-25-8
EINECS: 226-166-6
UN: 2733
ADR: 3,III