Print…
Piperazina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
80621-100G 80621-25G 80621-500G
SIAL80621-100GEA 304 EUR
SIAL80621-100G SIAL80621-25G SIAL80621-500G
Piperazina, Sigma-Aldrich®
Piperazina
Fórmula: C₄H₁₀N₂
Ponto de ebulição: 146 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 44…46 °C
Densidade: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005953
Número CAS: 110-85-0
EINECS: 203-808-3
UN: 2579
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07545