Piperazina, anidro 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A15049.36
A15049.0E
A15049.22
A15049.36EA
64.2
EUR
A15049.36
A15049.0E
A15049.22
Piperazina, anidro 99%
Piperazina
Purity: 99%
CAS No.: 110-85-0
Molecular Formula: C4H10N2
Formula Weight: 86.14
Flash Point: 88°(190°F)
Melting Point: 108-113°
Boiling Point: 146-148°
Beilstein Reference: 102555
Merck Reference: 14,7464
UN No.: 2579
MDL No.: MFCD00005953
Fórmula:
C₄H₁₀N₂ Ponto de ebulição: 146…148 °C Ponto de Fusão: 108…113 °C Densidade: 1,110 Ponto de Inflamação: 88 °C (190 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005953 Número CAS: 110-85-0 EINECS: 203-808-3 UN: 2579 ADR: 8,III Merck Index: 14,7464 |