Print…
Piperazina 99%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
131291000 131295000 131290025 131290100
ACRO131291000EA 33.2 EUR
ACRO131291000 ACRO131295000 ACRO131290025 ACRO131290100
Piperazina 99%, extra puro
Piperazina
Fórmula: C₄H₁₀N₂
Ponto de ebulição: 146…148 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 107…111 °C
Densidade: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005953
Número CAS: 110-85-0
EINECS: 203-808-3
UN: 2579
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07545
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
GC ≥98.5 %
Color of solution ≤30 APHA (50% in methanol)