Print…
Sodium barbiturate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
11715-100G 11715-500G
SIAL11715-100GEA 149 EUR
SIAL11715-100G SIAL11715-500G
Sodium barbiturate, Sigma-Aldrich®
Sodium barbiturate
Fórmula: C₄H₃N₂NaO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 4390-16-3
EINECS: 224-507-3