Print…
Sodium barbiturate para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20233.0100 8.20233.0250
8.20233.0100EA 102 EUR
8.20233.0100 8.20233.0250
Sodium barbiturate para síntese, Sigma-Aldrich®
Sodium barbiturate
Fórmula: C₄H₃N₂NaO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 4390-16-3
EINECS: 224-507-3
Encomendar
Solubility (20 °C) slightly soluble
Molar Mass 150.06 g/mol