Print…
Ácido barbitúrico para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: N,N'-Malonylurea, 2,4,6-Trihydroxypyrimidine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00133.0100 8.00133.0250
8.00133.0100EA 42.4 EUR
8.00133.0100 8.00133.0250
Ácido barbitúrico para síntese, Sigma-Aldrich®
Ácido barbitúrico
Fórmula: C₄H₄N₂O₃
Peso Molecular: 128.09 g/mol
Ponto de ebulição: 441
Ponto de Fusão: 250…252 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006666
Número CAS: 67-52-7
EINECS: 200-658-0
Merck Index: 13,00966
Encomendar
Solubility 11.45 g/l (25 °C)
Melting Point 250 - 252 °C (decomposition)
Molar Mass 128.08 g/mol
Bulk Density 720 kg/m3
pH 2 - 3 (50 g/l, H2O, 60 °C)