Ácido barbitúrico ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A10934.14
A10934.22
A10934.36
A10934.14EA
30.3
EUR
A10934.14
A10934.22
A10934.36
Ácido barbitúrico ≥99%
Ácido barbitúrico
Purity: 99%
CAS No.: 67-52-7
Molecular Formula: C4H4N2O3
Formula Weight: 128.09
Flash Point: 150°(302°F)
pH: 2-3
Melting Point: ca 250° dec.
Beilstein Reference: 120502
Merck Reference: 14,963
MDL No.: MFCD00006666
Fórmula:
C₄H₄N₂O₃ Ponto de ebulição: 441 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: ∼ 250 °C (decomposição) Ponto de Inflamação: 150 °C (302 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006666 Número CAS: 67-52-7 EINECS: 200-658-0 Merck Index: 14,963 |