Print…
Ácido barbitúrico 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
180921000 180925000
ACRO180921000EA 44.7 EUR
ACRO180921000 ACRO180925000
Ácido barbitúrico 99+%
Ácido barbitúrico
Fórmula: C₄H₄N₂O₃
Ponto de ebulição: 441 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 248…255 °C
Ponto de Inflamação: 150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006666
Número CAS: 67-52-7
EINECS: 200-658-0
Merck Index: 13,00966
Encomendar
Appearance Cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 248 to 255 °C
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.2 %
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm