Print…
2-Thiobarbituric acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
T5500-100G T5500-250G T5500-25G T5500-500G
SIALT5500-100GEA 329 EUR
SIALT5500-100G SIALT5500-250G SIALT5500-25G SIALT5500-500G
2-Thiobarbituric acid, Sigma-Aldrich®
2-Thiobarbituric acid
Fórmula: C₄H₄N₂O₂S
Ponto de ebulição: 419 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 235 °C
Densidade: 1,661 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006674
Número CAS: 504-17-6
EINECS: 207-985-8