Print…
2-Thiobarbituric acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 4,6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidine
A12681.14 A12681.22 A12681.36
A12681.14EA 53.4 EUR
A12681.14 A12681.22 A12681.36
2-Thiobarbituric acid ≥98%
2-Thiobarbituric acid
Purity: 98% CAS No.: 504-17-6 Molecular Formula: C4H4N2O2S Formula Weight: 144.15 pH: 1.8 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 120663 MDL No.: MFCD00006674
Fórmula: C₄H₄N₂O₂S
Ponto de ebulição: 419 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 235 °C
Densidade: 1,661 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006674
Número CAS: 504-17-6
EINECS: 207-985-8