Print…
2-Thiobarbituric acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
114960050 114961000 114965000
ACRO114960050EA 25.5 EUR
ACRO114960050 ACRO114961000 ACRO114965000
2-Thiobarbituric acid 98%
2-Thiobarbituric acid
Fórmula: C₄H₄N₂O₂S
Ponto de ebulição: 419 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 240…255 °C
Densidade: 1,661 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006674
Número CAS: 504-17-6
EINECS: 207-985-8
Encomendar
Appearance White to yellow to light brown Powder or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Solubility Colorless to yellow to light brown solution
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %