1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
DABCO
A14003.22
A14003.36
A14003.22EA
51.7
EUR
A14003.22
A14003.36
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane ≥98%
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Purity: 98%
CAS No.: 280-57-9
Molecular Formula: C6H12N2
Formula Weight: 112.17
Flash Point: 62°(143°F)
Odour: Amine-like
Boiling Point: 174-176°
Beilstein Reference: 103618
Merck Reference: 14,9669
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00006689
Fórmula:
C₆H₁₂N₂ Ponto de ebulição: 174…176 °C Ponto de Fusão: 155…160 °C Densidade: 1,140 Ponto de Inflamação: 62 °C (143 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006689 Número CAS: 280-57-9 EINECS: 205-999-9 UN: 1325 ADR: 4.1,II Merck Index: 14,9669 |