Print…
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: DABCO
112471000 112475000 112470025 112470250
ACRO112471000EA 50.4 EUR
ACRO112471000 ACRO112475000 ACRO112470025 ACRO112470250
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane 97%
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Fórmula: C₆H₁₂N₂
Ponto de ebulição: 174 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 155…160 °C
Densidade: 1,14 g/cm³
Ponto de Inflamação: 62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006689
Número CAS: 280-57-9
EINECS: 205-999-9
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,09801
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2.0 % (K.F.)
GC ≥96.0 %