Print…
3-Methyl-2-cyclopenten-1-one, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3-Methylcyclopent-2-enone, 3-Methyl-2-cyclopentenone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W343502-100G W343502-25G W343502-SAMPLE
SIALW343502-100GEA 1470 EUR
SIALW343502-100G SIALW343502-25G SIALW343502-SAMPLE
3-Methyl-2-cyclopenten-1-one, Sigma-Aldrich®
3-Methyl-2-cyclopenten-1-one
Fórmula: C₆H₈O
Ponto de ebulição: 158 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2 °C
Densidade: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001403
Número CAS: 2758-18-1
EINECS: 220-421-5