Print…
3-Methyl-2-cyclohexen-1-one, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
M39105-10G M39105-50G
SIALM39105-10GEA 102 EUR
SIALM39105-10G SIALM39105-50G
3-Methyl-2-cyclohexen-1-one, Sigma-Aldrich®
Fórmula: C₇H₁₀O
Ponto de ebulição: 199 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 198…199 °C
Densidade: 0,9791 g/cm³ (10 °C)
Número MDL : MFCD00001581
Número CAS: 1193-18-6
EINECS: 214-769-7
UN: 1224
ADR: 3,III