Print…
3-Methyl-2-cyclohexen-1-one 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
126660100 126660010 126660500
ACRO126660100EA 75.9 EUR
ACRO126660100 ACRO126660010 ACRO126660500
3-Methyl-2-cyclohexen-1-one 98%
3-Methyl-2-cyclohexen-1-one
Fórmula: C₇H₁₀O
Ponto de ebulição: 199…200 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –21 °C
Densidade: 0,97 g/cm³
Ponto de Inflamação: 74 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001581
Número CAS: 1193-18-6
EINECS: 214-769-7
ADR: 3,III