Print…
2-Methyl-2-cyclopenten-1-one, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
304190-1G 304190-5G
SIAL304190-1GEA 105 EUR
SIAL304190-1G SIAL304190-5G
2-Methyl-2-cyclopenten-1-one, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-2-cyclopenten-1-one
Fórmula: C₆H₈O
Ponto de ebulição: 158 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,9772 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00012275
Número CAS: 1120-73-6
UN: 1224
ADR: 3,III