Print…
2-Methyl-2-cyclopenten-1-one 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
270360050 270360010
ACRO270360050EA 208 EUR
ACRO270360050 ACRO270360010
2-Methyl-2-cyclopenten-1-one 97%
2-Methyl-2-cyclopenten-1-one
Fórmula: C₆H₈O
Ponto de ebulição: 158…161 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,979 g/cm³
Ponto de Inflamação: 48 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00012275
Número CAS: 1120-73-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %