Print…
Cycloheptene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
141720-25G 141720-5G
SIAL141720-25GEA 764 EUR
SIAL141720-25G SIAL141720-5G
Cycloheptene, Sigma-Aldrich®
Cycloheptene
Fórmula: C₇H₁₂
Ponto de ebulição: 114,6 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –56 °C
Densidade: 0,824 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00004156
Número CAS: 628-92-2
EINECS: 211-060-4
UN: 2242
ADR: 3,II