Print…
2-Cyclopenten-1-one, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Cyclopentenone, Cyclopenten-2-one, Cyclopent-2-enone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
C112909-100G C112909-25G C112909-5G
SIALC112909-100GEA 1270 EUR
SIALC112909-100G SIALC112909-25G SIALC112909-5G
2-Cyclopenten-1-one, Sigma-Aldrich®
2-Cyclopenten-1-one
Fórmula: C₅H₆O
Ponto de ebulição: 64 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,989 g/cm³ (15 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001401
Número CAS: 930-30-3
EINECS: 213-213-0
UN: 1224
ADR: 3,III