2-Cyclopenten-1-one ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Cyclopentenone, Cyclopenten-2-one, Cyclopent-2-enone
B23408.14
B23408.06
B23408.14EA
240
EUR
B23408.14
B23408.06
2-Cyclopenten-1-one ≥98%
2-Cyclopenten-1-one
Purity: 98%
CAS No.: 930-30-3
Molecular Formula: C5H6O
Formula Weight: 82.10
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 42°(108°F)
Refractive Index: 1.4810
Odour: Characteristic
Boiling Point: 150°
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00001401
Fórmula:
C₅H₆O Ponto de ebulição: 150 °C Densidade: 1,01 Ponto de Inflamação: 42 °C (108 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00001401 Número CAS: 930-30-3 EINECS: 213-213-0 UN: 1224 ADR: 3,III |