Print…
2-Cyclohexen-1-one, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
C102814-100ML C102814-10ML C102814-25ML
SIALC102814-100MLEA 178 EUR
SIALC102814-100ML SIALC102814-10ML SIALC102814-25ML
2-Cyclohexen-1-one, Sigma-Aldrich®
2-Cyclohexen-1-one
Fórmula: C₆H₈O
Ponto de ebulição: 168 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00001577
Número CAS: 930-68-7
EINECS: 213-223-5
UN: 2929
ADR: 6.1,II