Print…
Cyclopropylméthanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Cyclopropyl carbinol, Cyclopropanemethanol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
482099-1L 482099-250ML 482099-25ML
SIAL482099-1LEA 851 EUR
SIAL482099-1L SIAL482099-250ML SIAL482099-25ML
Cyclopropylméthanol, Sigma-Aldrich®
Cyclopropylméthanol
Fórmula: C₄H₈O
Ponto de ebulição: 123 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –60 °C
Densidade: 0,904 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00001309
Número CAS: 2516-33-8
EINECS: 219-735-5
UN: 1987
ADR: 3,III