Print…
Cyclopropylméthanol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cyclopropyl carbinol, Cyclopropanemethanol
A12567.06 A12567.14 A12567.22
A12567.06EA 37.8 EUR
A12567.06 A12567.14 A12567.22
Cyclopropylméthanol ≥98%
Cyclopropylméthanol
Purity: 98% CAS No.: 2516-33-8 Molecular Formula: C4H8O Formula Weight: 72.11 Flash Point: 35°(95°F) Refractive Index: 1.4330 Odour: Mild Melting Point: -60° Boiling Point: 123-124° Beilstein Reference: 1846846 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00001309
Fórmula: C₄H₈O
Ponto de ebulição: 123…124 °C
Ponto de Fusão: < –60 °C
Densidade: 0,904
Ponto de Inflamação: 35 °C (95 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001309
Número CAS: 2516-33-8
EINECS: 219-735-5
UN: 1987
ADR: 3,III