Print…
Cyclopropylméthanol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cyclopropyl carbinol, Cyclopropanemethanol
296820250 296820010 296821000 296822500
ACRO296820250EA 48.7 EUR
ACRO296820250 ACRO296820010 ACRO296821000 ACRO296822500
Cyclopropylméthanol 99%
Cyclopropylméthanol
Fórmula: C₄H₈O
Ponto de ebulição: 123…124 °C (738 mmHg)
Ponto de Fusão: –60 °C
Densidade: 0,89 g/cm³
Ponto de Inflamação: 35 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001309
Número CAS: 2516-33-8
EINECS: 219-735-5
UN: 2920
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %