Print…
Cyclohexylméthanol para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.41620.0050 8.41620.0250
8.41620.0050EA 98.5 EUR
8.41620.0050 8.41620.0250
Cyclohexylméthanol para síntese, Sigma-Aldrich®
Cyclohexylméthanol
Fórmula: C₇H₁₄O
Ponto de ebulição: 181 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –43 °C
Densidade: 0,926 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00001510
Número CAS: 100-49-2
EINECS: 202-857-8
Merck Index: 13,02760
Encomendar
Molar Mass 114.18 g/mol
Boiling Point 180 - 181 °C
Flash Point 71 °C
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula C7H14O