Cyclobutylméthanol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Cyclobutanemethanol, Cyclobutylmethanol, Hydroxymethylcyclobutane
B21480.06
B21480.14
B21480.06EA
38.2
EUR
B21480.06
B21480.14
Cyclobutylméthanol ≥99%
Cyclobutylméthanol
Purity: 99%
CAS No.: 4415-82-1
Molecular Formula: C5H10O
Formula Weight: 86.13
Flash Point: 39°(102°F)
Refractive Index: 1.4465
Boiling Point: 143-144°
Beilstein Reference: 2036027
UN No.: 1105
MDL No.: MFCD00001330
Fórmula:
C₅H₁₀O Peso Molecular: 86.13 g/mol Ponto de ebulição: 143…144 °C Densidade: 0.913 Ponto de Inflamação: 39 °C (102 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001330 Número CAS: 4415-82-1 EINECS: 224-575-4 UN: 1105 ADR: 3 III |