Print…
Cyclobutylméthanol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Cyclobutanemethanol, Cyclobutylmethanol, Hydroxymethylcyclobutane
182230050 182230250
ACRO182230050EA 60.7 EUR
ACRO182230050 ACRO182230250
Cyclobutylméthanol 99%
Cyclobutylméthanol
Fórmula: C₅H₁₀O
Peso Molecular: 86.13 g/mol
Ponto de ebulição: 143…144 °C
Densidade: 0.91 g/cm³
Ponto de Inflamação: 40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001330
Número CAS: 4415-82-1
EINECS: 224-575-4
UN: 1987
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %