Print…
trans-4-Methylcyclohexanecarboxylic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H27455.03 H27455.06
H27455.03EA 51.1 EUR
H27455.03 H27455.06
trans-4-Methylcyclohexanecarboxylic acid ≥98%
trans-4-Methylcyclohexanecarboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 13064-83-0 Molecular Formula: C8H14O2 Formula Weight: 142.20 Melting Point: 109-110° MDL No.: MFCD00074943
Fórmula: C₈H₁₄O₂
Ponto de Fusão: 109…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00074943
Número CAS: 13064-83-0
EINECS: 235-959-6